Tisk…
N-Benzylethylenediamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N1-Benzylethane-1,2-diamine
OR28924-100G OR28924-25G
APOSOR28924-100GEA 8200 CZK
APOSOR28924-100G APOSOR28924-25G
N-Benzylethylenediamine 98%
N-Benzylethylenediamine
Vzorec: C₉H₁₄N₂
Bod varu: 162 °C/20mmHg
Hustota: 1 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041896
CAS číslo: 4152-09-4
EINECS: 223-984-5
UN: 2735
ADR: 8,III