Tisk…
1-Bromnaftalen 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: α-Bromonaphthalene
OR14767-1KG OR14767-250G
APOSOR14767-1KGEA 3810 CZK
APOSOR14767-1KG APOSOR14767-250G
1-Bromnaftalen 98%
1-Bromnaftalen
Vzorec: C₁₀H₇Br
Bod varu: 279…281 °C
Bod tání: –2 to 0 °C
Hustota: 1,48 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003868
CAS číslo: 90-11-9
EINECS: 201-965-2