Tisk…
3-Bromo-o-xylene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR11088-100G OR11088-25G OR11088-500G
APOSOR11088-100GEA 1830 CZK
APOSOR11088-100G APOSOR11088-25G APOSOR11088-500G
3-Bromo-o-xylene 99%
3-Bromo-o-xylene
Vzorec: C₈H₉Br
Bod varu: 212…214 °C
Hustota: 1,365 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000069
CAS číslo: 576-23-8
EINECS: 209-398-2