Tisk…
Octan draselný 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Acetic acid potassium salt
OR11032-10KG OR11032-5KG OR11032-1KG
APOSOR11032-10KGEA 19810 CZK
APOSOR11032-10KG APOSOR11032-5KG APOSOR11032-1KG
Octan draselný 99%
Octan draselný
Vzorec: CH₃COOK
Bod tání: 303…307 °C
Hustota: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012458
CAS číslo: 127-08-2
EINECS: 204-822-2