Tisk…
5-Bromo-6-fluoro-N-methylisatoic anhydride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromo-5-fluoro-1-methyl-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
PC56003-1G PC56003-250MG
APOSPC56003-1GEA 25790 CZK
APOSPC56003-1G APOSPC56003-250MG
5-Bromo-6-fluoro-N-methylisatoic anhydride
5-Bromo-6-fluoro-N-methylisatoic anhydride
Vzorec: C₉H₅BrFNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28897200
CAS číslo: 1980053-79-9