Tisk…
1,1,1-Trifluoro-3-methoxypropan-2-one monohydrate 80%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC520895-1G PC520895-250MG PC520895-500MG
APOSPC520895-1GEA 12830 CZK
APOSPC520895-1G APOSPC520895-250MG APOSPC520895-500MG
1,1,1-Trifluoro-3-methoxypropan-2-one monohydrate 80%
1,1,1-Trifluoro-3-methoxypropan-2-one monohydrate
Vzorec: C₄H₅F₃O₂·H₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21781413
CAS číslo: 1820741-54-5