Tisk…
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48800-1G PC48800-250MG
APOSPC48800-1GEA 14150 CZK
APOSPC48800-1G APOSPC48800-250MG
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenol
2-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenol
Vzorec: C₇H₇FO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06202638
CAS číslo: 96740-93-1