Tisk…
(Naphth-2-yl)acetyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-[(Chlorocarbonyl)methyl]naphthalene, 2-(Naphthalen-2-yl)acetyl chloride, 2-(Naphth-2-yl)ethanoyl chloride
OR8139-10G OR8139-1G OR8139-250MG
APOSOR8139-10GEA 10750 CZK
APOSOR8139-10G APOSOR8139-1G APOSOR8139-250MG
(Naphth-2-yl)acetyl chloride
(Naphth-2-yl)acetyl chloride
Vzorec: C₁₂H₉ClO
MW: 204,652 g/mol
Bod tání: 60…61 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02180524
CAS číslo: 37859-25-9
UN: 3261
ADR: 8,III