Tisk…
(E)-4-(3-Butoxyacryloyl)benzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480287-1G OR480287-250MG OR480287-500MG
APOSOR480287-1GEA 24540 CZK
APOSOR480287-1G APOSOR480287-250MG APOSOR480287-500MG
(E)-4-(3-Butoxyacryloyl)benzonitrile
(E)-4-(3-Butoxyacryloyl)benzonitrile
Vzorec: C₁₄H₁₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22683247
CAS číslo: 1379801-31-6