Tisk…
3-Acetylbenzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR46681-1G OR46681-250MG OR46681-500MG
APOSOR46681-1GEA 14520 CZK
APOSOR46681-1G APOSOR46681-250MG APOSOR46681-500MG
3-Acetylbenzoyl chloride
3-Acetylbenzoyl chloride
Vzorec: C₉H₇ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13174028
CAS číslo: 31076-85-4