Tisk…
4-Bromo-3-chlorophenylacetylene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR400945-1G OR400945-250MG
APOSOR400945-1GEA 17360 CZK
APOSOR400945-1G APOSOR400945-250MG
4-Bromo-3-chlorophenylacetylene 95%
4-Bromo-3-chlorophenylacetylene
Vzorec: C₈H₄BrCl
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD30086050
CAS číslo: 313511-09-0