Tisk…
Xanthydrol, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 9-Hydroxyxanthene, 9-Xanthenol, 9H-Xanthen-9-ol
M-Clarity™ quality level = MQ100
95580-100G 95580-25G
95580-100GEA 21870 CZK
95580-100G 95580-25G
Xanthydrol, Supelco®
Xanthydrol
Vzorec: C₁₃H₁₀O₂
Bod varu: 338 °C (1013 hPa)
Bod tání: 123 °C
MDL Number: MFCD00005057
CAS číslo: 90-46-0
EINECS: 201-996-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6e2cc14de91278ac05209754aed751428631d84&vid=a512884c8f1880b8fd0940c2582a19dfb9d9fd63&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b4786c6b5ca5b97d6295c8fa78dcdcd621ae7b4&vid=bf808d71e4dd7cfd8003a3409ec8e8b4f5e9713a&prid=web&clid=SAPDAM