Tisk…
2-Aminoadenosine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Dodavatel: TCI
Varování
Synonyms: 2,6-Diamino-9-(beta-D-ribofuranosyl)purine, (2R,3R,4S,5R)-2-(2,6-Diamino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, 2,6-Diaminopurine Riboside
A2135-25G A2135-5G
TCIAA2135-25GEA 11850 CZK
TCIAA2135-25G TCIAA2135-5G
2-Aminoadenosine ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2-Aminoadenosine
Vzorec: C₁₀H₁₄N₆O₄
MW: 282,26 g/mol
Bod tání: 252°C
MDL Number: MFCD00053556
CAS číslo: 2096-10-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -36.0 to -44.0 deg (C=1, 0.1mol/L HCl)