Tisk…
1-Cetylpyridiniumchlorid monohydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
C0732-100G C0732-1KG
SIALC0732-100GEA 5550 CZK
SIALC0732-100G SIALC0732-1KG
1-Cetylpyridiniumchlorid monohydrát, Sigma-Aldrich®
1-Cetylpyridiniumchlorid monohydrát
Vzorec: C₂₁H₃₈ClN·1H₂O
Bod tání: 77…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149977
CAS číslo: 6004-24-6
EINECS: 204-593-9
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,02041