Tisk…
Oxid měďnatý ≥97.5%, powder, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
Synonyms: Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
84148.180EA 2420 CZK
84148.180 84148.260
Oxid měďnatý ≥97.5%, powder, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Oxid měďnatý
Vzorec: CuO
Bod varu: 2000 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1326 °C
Hustota: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010979
CAS číslo: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02674
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 97.5 %
Assay (Cu) Min. 78 %
Insoluble matter Max. 0.015 %
Water Max. 0.2 %
CO3 (Carbonate) Max. 0.3 %
Cl (Chloride) Max. 0.03 %
Fe (Iron) Max. 0.03 %