Tisk…
Oxid manganičitý for synthesis
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05958.0100 8.05958.1000
8.05958.0100EA 807 CZK
8.05958.0100 8.05958.1000
Oxid manganičitý for synthesis
Oxid manganičitý
Vzorec: MnO₂
Bod tání: 535 °C
Hustota: 5,03 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003463
CAS číslo: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Index: 14,05730
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 86.94 g/mol
Bulk Density 600 - 800 kg/m3
Vapor Pressure (20 °C)
Density 5.03 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable