Tisk…
Hydroxid draselný, Reagent Grade
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Potash caustic, Caustic potash
0489-1KGEA 4580 CZK
0489-1KG 0489-2.5KG 0489-500G
Hydroxid draselný, Reagent Grade
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
Bod varu: 1320 °C (1013 hPa)
Bod tání: 360 °C
Hustota: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003553
CAS číslo: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8,II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Arsenic ≤0.0003%
Heavy Metals ≤0.003%
Moisture 10 – 17%
Potassium Carbonate ≤3.5%
Purity >85.0%