2',5'-Dimethylacetophenone ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
1-(2,5-Dimethylphenyl)ethanone, 1-(2,5-Dimethylphenyl)ethan-1-one
A11432.06
A11432.14
A11432.06EA
1180
CZK
A11432.06
A11432.14
2',5'-Dimethylacetophenone ≥98%
2',5'-Dimethylacetophenone
Purity: 98+%
CAS No.: 2142-73-6
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5290
Odour: Characteristic
Boiling Point: 230-231°
Beilstein Reference: 2042139
MDL No.: MFCD00014988
Vzorec:
C₁₀H₁₂O Bod varu: 231 °C (1013 hPa) Bod tání: –18 °C Hustota: 1,0154 g/cm³ (0 °C) Bod vzplanutí: 95 °C (203 °F) |
MDL Number:
MFCD00014988 CAS číslo: 2142-73-6 EINECS: 218-399-7 |