Tisk…
2-Chloro-3-nitrobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
141208-25G 141208-5G
SIAL141208-25GEA 29390 CZK
SIAL141208-25G SIAL141208-5G
2-Chloro-3-nitrobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-3-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄ClNO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007069
CAS číslo: 3970-35-2
EINECS: 223-590-3