Tisk…
Diethanolamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
D8885-500G D8885-1KG
SIALD8885-500GEA 1300 CZK
SIALD8885-500G SIALD8885-1KG
Diethanolamin, Sigma-Aldrich®
Diethanolamin
Vzorec: C₄H₁₁NO₂
Bod varu: 268,8 °C (1013 hPa)
Bod tání: 28 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 176 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002843
CAS číslo: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
REACH: 01-2119488930-28
Merck Index: 13,03134