Dusičnan hlinitý nonahydrát ≥99.999% (metals basis), Puratronic® low in mercury
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Aluminum nitrate nonahydrate
43145.22
43145.14
43145.36
43145.22EA
12840
CZK
43145.22
43145.14
43145.36
Dusičnan hlinitý nonahydrát ≥99.999% (metals basis), Puratronic® low in mercury
Dusičnan hlinitý nonahydrát
Purity: 99.999%
CAS No.: 7784-27-2
Molecular Formula: Al(NO3)3.9H2O
Formula Weight: 375.13 (212.99anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,352
UN No.: 1438
MDL No.: MFCD00003419
Vzorec:
Al(NO₃)₃·9H₂O Hustota: 1,72 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149132 CAS číslo: 7784-27-2 EINECS: 236-751-8 UN: 1438 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,352 |