Citronan sodný dihydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Sodium Citrate Dihydrate, Sodium citrate tribasic dihydrate, Sodium Citrate, Dihydrate, Sodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate, Citric acid trisodium salt dihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ200
S4641-1KG
S4641-25G
S4641-500G
S4641-5KG
SIALS4641-1KGEA
3310
CZK
SIALS4641-1KG
SIALS4641-25G
SIALS4641-500G
SIALS4641-5KG
Citronan sodný dihydrát, Sigma-Aldrich®
Citran trojdraselný dihydrát
Vzorec:
Na₃C₆H₅O₇·2H₂O Bod tání: 150 °C Hustota: 1,76 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150031 CAS číslo: 6132-04-3 EINECS: 200-675-3 Merck Index: 13,08675 |