Kyselina šťavelová 5% vodný roztok 5% (w/v) in aqueous solution
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Ethanedioic acid
35619.K2
35619.K7
35619.K2EA
1980
CZK
35619.K2
35619.K7
Kyselina šťavelová 5% vodný roztok 5% (w/v) in aqueous solution
Kyselina šťavelová
Molecular Formula: HO2CCO2H
Formula Weight: 90.04
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002573
Vzorec:
C₂H₂O₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002573 CAS číslo: 144-62-7 EINECS: 205-634-3 UN: 3265 ADR: 8,III |