Tisk…
Platina ≥99.99% (metals basis), rods, Premion®, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dodavatel: Thermo Scientific
12556.DJ 12556.HF
12556.DJEA 0 CZK
12556.DJ 12556.HF
Platina ≥99.99% (metals basis), rods, Premion®, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Platina
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈6.8g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Vzorec: Pt
Bod varu: 3827 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1769 °C
Hustota: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011179
CAS číslo: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689