Tisk…
Chlorid rtuťný ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Dimercury dichloride, Mercurous chloride, Calomel
447591000 447595000
ACRO447591000EA 2870 CZK
ACRO447591000 ACRO447595000
Chlorid rtuťný ACS
Chlorid rtuťný
Vzorec: Cl₂Hg₂
Bod varu: 384 °C (1013 hPa)
Bod tání: 400 °C (subl.)
Hustota: 7,15 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011043
CAS číslo: 10112-91-1
UN: 2025
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Mercuric Chloride ≤0.01 % (HgCl2)
Residue after reduction ≤0.02 %