Tisk…
Lithium tetrahydroborate 10% (w/w) 4 M in THF, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Lithium tetrahydridoborate, Lithium borohydride
428888000 428881000
428888000.EA 21070 CZK
428888000. 428881000.
Lithium tetrahydroborate 10% (w/w) 4 M in THF, AcroSeal®
Lithium tetrahydroborate
Vzorec: H₄BLi
MW: 21.78
Bod varu: 66
Hustota: 0.89 g/cm³
Bod vzplanutí: –21 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011088
CAS číslo: 16949-15-8
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,05547
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Hazy colorless to grey Solution
Strength 3.8 to 4.3 M