Tisk…
(R)-1-Phenyl-1,3-propanediol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
417750010 417750050
ACRO417750010EA 6180 CZK
ACRO417750010 ACRO417750050
(R)-1-Phenyl-1,3-propanediol 98%
(R)-1-Phenyl-1,3-propanediol
CAS No.: 103548-16-9
Vzorec: C₉H₁₂O₂
Bod tání: 62…66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00145213
CAS číslo: 103548-16-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +53° to +56° (22 °C, 589 nm) (c=1, 1,2-dichlorethane)