Tisk…
4-Bromo-3-nitrobenzoic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H61975.06 H61975.14
H61975.06EA 2150 CZK
H61975.06 H61975.14
4-Bromo-3-nitrobenzoic acid 95%
4-Bromo-3-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄BrNO₄
Bod tání: 199…206 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00272137
CAS číslo: 6319-40-0