Tisk…

Oxid manganičitý

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

30142CP0G01001 30142CP0G0500 30142CP0G0100 30142CP0G05001
LACH30142CP0G01001EA 0 CZK
LACH30142CP0G01001 LACH30142CP0G0500 LACH30142CP0G0100 LACH30142CP0G05001
Oxid manganičitý
Oxid manganičitý
Vzorec: MnO₂
Bod tání: 535 °C
Hustota: 5,03 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003463
CAS číslo: 1313-13-9
EINECS: 215-202-6
Merck Index: 14,05730

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR