Tisk…

Síran hořečnatý heptahydrát

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.

Synonyms: sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt

30175-AP0-G 30175AP0G1000 30175AP0G0500
LACH30175-AP0-GEA 0 CZK
LACH30175-AP0-G LACH30175AP0G1000 LACH30175AP0G0500
Síran hořečnatý heptahydrát
Síran hořečnatý heptahydrát
Vzorec: MgSO₄·7H₂O
Bod tání: 1124 °C
Hustota: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149785
CAS číslo: 10034-99-8
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 13,05715

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR