Tisk…

Dichloro(methyl)phosphine 90% tech.

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

Synonyms: Methyldichlorophosphine

310240100 310240500
ACRO310240100EA 10230 CZK
ACRO310240100 ACRO310240500
Dichloro(methyl)phosphine 90% tech.
Dichloro(methyl)phosphine
Vzorec: CH₃Cl₂P
Bod varu: 81…82 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,3 g/cm³
Bod vzplanutí: 48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013616
CAS číslo: 676-83-5
EINECS: 211-631-8
UN: 2845
ADR: 4.2,I

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4945 to 1.4985 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR