Tisk…

2-Oxazolidinone 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific

Synonyms: 2-Oxazolidone, Oxazolidin-2-one

129660250 129661000 129660050
ACRO129660250EA 1580 CZK
ACRO129660250 ACRO129661000 ACRO129660050
2-Oxazolidinone 98%
2-Oxazolidinone
Vzorec: C₃H₅NO₂
Bod varu: 220 °C (48 mmHg)
Bod tání: 86…89 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005268
CAS číslo: 497-25-6
EINECS: 207-840-9

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Off-white to yellow to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR